Merck
KEY428075950
Key Organics / BIONET
ethyl 3-chloro-4-cyanopyridine-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.62
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-cyanopicolinate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-2-14-9(13)8-7(10)6(5-11)3-4-12-8/h3-4H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NQROQWMDTBVLPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EK-0705
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EK-0705
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)