Merck
KEY414334579
Key Organics / BIONET
3-bromothieno[3,2-b]thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
219.13
MDL编号:
Iupac Name
3-bromothieno[3,2-b]thiophene
Inchi Code
1S/C6H3BrS2/c7-4-3-9-5-1-2-8-6(4)5/h1-3H
InChI key
YFWCQBIKGWTZQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4700
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4700
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)