Merck
KEY394427582
Key Organics / BIONET
5-methyl-2-nitropyridin-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
154.13
MDL编号:
Iupac Name
5-methyl-2-nitro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-5(9)6(7-3-4)8(10)11/h2-3,9H,1H3
InChI key
FESHDHSFWWFFFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4625
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4625
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)