Merck
KEY375227057
Key Organics / BIONET
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25MG
CA$37.90
CA$37.90
请联系客服了解存货情况
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
25MG
CA$37.90
About This Item
CAS号:
分子量:
284.74
MDL號碼:
CA$37.90
请联系客服了解存货情况
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O/c1-10-16(20)19-14-8-7-12(17)9-13(14)15(18-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
SATGIBNNISQKBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4406
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4406