Merck
KEY375227039
Key Organics / BIONET
methyl 6-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.62
MDL號碼:
mp
97 - 99
Iupac Name
methyl 6-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClO3/c1-13-10(12)9-4-6-2-3-7(11)5-8(6)14-9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
BBKNMQLOVMQZRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LG-0740
Melting Point
97 - 99
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LG-0740
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)