Merck
KEY298198599
Key Organics / BIONET
1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.21
MDL编号:
mp
103 - 105
Iupac Name
1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-13-7-10(8-14)12-11(13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI key
HZAMFPGNUUPABS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GE-0738
Melting Point
103 - 105
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)