跳转至内容
MilliporeSigma
KEY004181634
Key Organics / BIONET
3-(azepan-1-yl)propan-1-amine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
CAS号:
分子量:
156.27
MDL號碼:
bp
222C
mp
70 - 72@0.5mm Hg
Iupac Name
3-(1-azepanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-10H2
InChI 密鑰
FXTRRLIESPAUHT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-071
Boiling point
222C
Melting Point
70 - 72@0.5mm Hg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)