Merck
KEY004181301
Key Organics / BIONET
4-chloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.65
MDL编号:
mp
75 - 76
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-(2-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c1-7-6-9(11)14-10(13-7)8-4-2-3-5-12-8/h2-6H,1H3
InChI key
QXTIZJZQBKJJCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
94%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-1482
Melting Point
75 - 76
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-1482
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)