跳转至内容
Merck

JWPH95E08C72

J & W Pharmlab LLC

(R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid 2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl ester

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
331.25
MDL编号:

Iupac Name

2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (R)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoate

Inchi Code

1S/C14H12F3NO5/c1-22-13(14(15,16)17,9-5-3-2-4-6-9)12(21)23-18-10(19)7-8-11(18)20/h2-6H,7-8H2,1H3/t13-/m1/s1

InChI key

VTNDODZBWNNNND-CYBMUJFWSA-N

Purity

96%

Country of Origin

US

Physical Form

White Solid

Product Link

https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1017

MSDS

https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1017


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持