Merck
JWPH57C9E27F
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-7-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.1
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 6-bromo-7-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-5-7(11)4-3-6-8(5)12-13-9(6)10(14)15-2/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
VPEIUBZKDOQTHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Red Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0656
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0656
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)