Merck
JWPH3249DFD2
J & W Pharmlab LLC
3-Iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.04
MDL號碼:
Iupac Name
3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5IN2O/c9-7-4-10-8-6(5-12)2-1-3-11(7)8/h1-5H
InChI 密鑰
GQBINQJYNDOMPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0246
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0246
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)