Merck
JWPH3249CCF7
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-biphenyl-4-ylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
248.12
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C12H10BrN/c13-11-8-10(6-7-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
InChI key
NUMYOKLDZQAXAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1582
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1582
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)