Merck
JWPH3249C791
J & W Pharmlab LLC
2-Morpholin-4-ylmethyl-aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
192.26
MDL编号:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-9,12H2
InChI key
BNBJMXCRCHPDIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0025
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0025
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)