Merck
JWPH3249C38A
J & W Pharmlab LLC
2-Cyano-4,6-difluoro-benzoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
197.14
MDL编号:
Iupac Name
methyl 2-cyano-4,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)8-5(4-12)2-6(10)3-7(8)11/h2-3H,1H3
InChI key
KXHCFMMDVWPMMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)