Merck
FLUH99CA2089
Fluorochem (Preferred Partner)
3-(Benzyloxy)propanal
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
164.2
Iupac Name
3-(benzyloxy)propanal
Inchi Code
1S/C10H12O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-7H,4,8-9H2
InChI 密鑰
ANSYAMHYCYOWAW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Storage
Purity
95.00%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://shop.fluorochem.co.uk/p/F544741
Hazard Statements
MSDS
https://sds.fluorochem.co.uk/sds/sds_F544741_en.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)