主要文件
ELGH9602CB69
Exelgen Discovery Ltd.
2-(2-Fluorophenyl)piperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.23
MDL编号:
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12-13H,5-7H2
InChI key
JMLSZQAVDKFFCE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)