主要文件
ELGH9602CA5D
Exelgen Discovery Ltd.
3-(Piperazin-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
189.22
MDL编号:
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H11N5/c10-7-8-9(13-2-1-12-8)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
InChI key
WPPOBKHQDPIZPS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)