Merck
ENAH98EF5B04
Enamine
5-bromo-4,4-difluoropent-1-ene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.01
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-4,4-difluoropent-1-ene
Inchi Code
1S/C5H7BrF2/c1-2-3-5(7,8)4-6/h2H,1,3-4H2
InChI key
URBVGCGRCKWPLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032257
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)