Merck
ENAH98BAA36E
Enamine
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
113.16
MDL编号:
Iupac Name
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4,7H2
InChI key
OUFBLTGDJDQVTA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)