Merck
ENAH97BFD727
Enamine
(2S)-3-cyclohexyl-2-acetamidopropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.28
MDL號碼:
Iupac Name
(S)-2-acetamido-3-cyclohexylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h9-10H,2-7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
OJKBSULSXRPKEH-JTQLQIEISA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4376833
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)