Merck
ENAH97BFB1D3
Enamine
2,4-dimethylfuran-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
111.14
MDL號碼:
Iupac Name
2,4-dimethylfuran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-4-3-8-5(2)6(4)7/h3H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
DZQPHOZTEOOZQZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7232891