主要文件
ENAH97BD0635
Enamine
1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-ene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
138.25
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene
Inchi Code
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
FAMJUFMHYAFYNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893
  • 分析证书(COA)