Merck
ENAH97A17F70
Enamine
7-fluoro-2H-chromen-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
164.14
MDL编号:
mp
148-150
Iupac Name
7-fluoro-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5H
InChI key
YBRGCOPGNVPCSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7923290
Melting Point
148-150
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7923290
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)