Merck
ENAH961CEB73
Enamine
2,2-dimethylazepane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
127.23
MDL编号:
Iupac Name
2,2-dimethylazepane
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-8(2)6-4-3-5-7-9-8/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
HJCFRNRLOUTZGO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600932
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)