Merck
ENAH961CEAA8
Enamine
[(azetidin-2-yl)methyl](methyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
100.16
MDL编号:
Iupac Name
1-(azetidin-2-yl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-6-4-5-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
KBLBMLAQHLFNDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052984
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052984
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)