跳转至内容
Merck

ENAH961CEA76

Enamine

bis(4-aminobutyl)(methyl)amine

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
173.3
MDL编号:

Iupac Name

N~1~-(4-aminobutyl)-N~1~-methyl-1,4-butanediamine

Inchi Code

1S/C9H23N3/c1-12(8-4-2-6-10)9-5-3-7-11/h2-11H2,1H3

InChI key

YGSZVVMFWRFFCI-UHFFFAOYSA-N

储存温度

4

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

liquid

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7840433

象形图

CorrosionExclamation mark

Signal Word

Danger

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7840433


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持