Merck
ENAH961CE73C
Enamine
4-phenylmethanesulfonylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
247.32
MDL编号:
mp
212-217
Iupac Name
4-(benzylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-12-6-8-13(9-7-12)17(15,16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,14H2
InChI key
OVGZSYUPUWEPFZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12909303
Melting Point
212-217
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12909303
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)