Merck
ENAH961CE58E
Enamine
3-cyclohexyl-1-(morpholin-4-yl)propan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
225.33
MDL编号:
Iupac Name
4-(3-cyclohexylpropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C13H23NO2/c15-13(14-8-10-16-11-9-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h12H,1-11H2
InChI key
KUIOCGNNDZSGKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10485782
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10485782
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)