Merck
ENAH961CDC91
Enamine
potassium trifluoro[(1E)-2-(oxetan-3-yl)ethenyl]boranuide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.01
MDL编号:
Iupac Name
potassium (E)-trifluoro(2-(oxetan-3-yl)vinyl)borate
Inchi Code
1S/C5H7BF3O.K/c7-6(8,9)2-1-5-3-10-4-5;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1/b2-1+;
InChI key
XINRCVFEABBDPV-TYYBGVCCSA-N
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735377
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)