Merck
ENAH961CDB69
Enamine
4-chloro-6-(trifluoromethoxy)quinazoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
248.59
MDL號碼:
Iupac Name
4-chloro-6-quinazolinyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O/c10-8-6-3-5(16-9(11,12)13)1-2-7(6)14-4-15-8/h1-4H
InChI 密鑰
ZGIDAXLBBURWOL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26057576
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26057576
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)