Merck
ENAH961CDB11
Enamine
1-bromo-3-(fluoromethoxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.03
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-3-(fluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-3-7(4-6)10-5-9/h1-4H,5H2
InChI key
SBSXTRYBPMEBNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7654178
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7654178
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)