Merck
ENAH961CD9B2
Enamine
1-methyl-N-{[(2S)-oxolan-2-yl]methyl}-1H-pyrazole-3-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.25
MDL编号:
Iupac Name
1-methyl-N-[(2S)-tetrahydro-2-furanylmethyl]-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H15N3O2/c1-13-5-4-9(12-13)10(14)11-7-8-3-2-6-15-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
InChI key
WBAZBPMBDLSPCX-QMMMGPOBSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6694012
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6694012
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)