Merck
ENAH961CD40C
Enamine
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.08
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H6BrN/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)7-13-11/h1,3-7H
InChI key
BXVPJRQAJYEHBV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)