Merck
ENAH95E741DF
Enamine
3,5-dichloropyridine-2-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
230.05
MDL编号:
Iupac Name
3,5-dichloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FNO2S/c6-3-1-4(7)5(9-2-3)12(8,10)11/h1-2H
InChI key
OJBWJLXXWMCQGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131978
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131978
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)