跳转至内容
Merck

ENAH95E74032

Enamine

rac-2-[(3R,4R)-4-(carboxymethyl)pyrrolidin-3-yl]acetic acid hydrochloride

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
223.66
MDL编号:

Iupac Name

2,2'-((3S,4S)-pyrrolidine-3,4-diyl)diacetic acid hydrochloride

Inchi Code

1S/C8H13NO4.ClH/c10-7(11)1-5-3-9-4-6(5)2-8(12)13;/h5-6,9H,1-4H2,(H,10,11)(H,12,13);1H/t5-,6-;/m1./s1

InChI key

MVPZEQHRILWQMC-KGZKBUQUSA-N

储存温度

RT

Salt Data

Cl

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434133

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434133


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持