Merck
ENAH95E73E7B
Enamine
(3,3-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanethiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
162.25
MDL编号:
Iupac Name
(3,3-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanethiol
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-7(2)6(5-10)8-3-4-9-7/h6,10H,3-5H2,1-2H3
InChI key
ACTDPRCWKDLPNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159994
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159994
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)