Merck
ENAH95E73C0C
Enamine
(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.58
MDL號碼:
Iupac Name
(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5F4N.ClH/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10;/h1H,2,12H2;1H
InChI 密鑰
WYMLJBRBCVXKGA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595449
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595449
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)