Merck
ENAH95E737EB
Enamine
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.7
MDL號碼:
Iupac Name
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-8-6-9(3-5-11-8)2-4-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI 密鑰
UFVBTEQQGACZEI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)