Merck
ENAH95E73733
Enamine
6,10-dimethylundec-9-en-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
196.33
MDL编号:
Iupac Name
6,10-dimethyl-9-undecen-2-one
Inchi Code
1S/C13H24O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI key
LGVYUZVANMHKHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1832800
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1832800
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)