Merck
ENAH95E72C7B
Enamine
3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
312.94
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClN3O2.ClH/c8-6-5(7(13)14)10-4-2-1-3(9)11-12(4)6;/h1-2H,(H,13,14);1H
InChI 密鑰
PMUUINPWCKSYFZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158416
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158416
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)