Merck
ENAH942F3000
Enamine
1-(3-ethoxy-5-fluorophenyl)ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
182.19
MDL號碼:
Iupac Name
1-(3-ethoxy-5-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-3-13-10-5-8(7(2)12)4-9(11)6-10/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XYDJJMNKBIMVLD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2630469
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2630469
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)