Merck
ENAH942F2957
Enamine
tert-butyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.27
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O2S/c1-9(2,3)11-8(10)7-4-5-12-6-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
OGSZOQAWKFKHIR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862966
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)