Merck
ENAH942F27F5
Enamine
2-(2-methylazetidin-2-yl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
115.18
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2-methylazetidin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(3-5-8)2-4-7-6/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HFACKLBAIIMERC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562835
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562835
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)