Merck
ENAH93E75BA6
Enamine
3-bromo-3,3-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.48
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-3,3-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H4BrClF2O2S/c4-3(6,7)1-2-10(5,8)9/h1-2H2
InChI 密鑰
LLGYIASJZQFUPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862445
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862445
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)