Merck
ENAH93E75053
Enamine
3-chloro-5-cyclopropyl-1,2-oxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
143.57
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-5-cyclopropylisoxazole
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(9-8-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
YSHLQIRSBNRNBW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342736
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342736
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)