Merck
ENAH93E74F58
Enamine
3-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.13
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3O3/c8-7(9,10)4-3-1-6(2-3,13-4)5(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
UUMMIYMMUKHONY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501584
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501584