Merck
ENAH93E744FE
Enamine
2-(dicyanomethylidene)-2H-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
268.28
MDL號碼:
Iupac Name
2-(dicyanomethylene)-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C10N6S2/c11-1-5(2-12)10-17-8-9(18-10)16-7(4-14)6(3-13)15-8
InChI 密鑰
VJBNYHOCAPHICU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)