Merck
ENAH93E74379
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.66
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c1-2-9(13)5-7-3-4-8(11)6-10(7)12;/h2-4,6,9H,1,5,13H2;1H
InChI 密鑰
UBDJBDDVIQVKTJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673883
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673883
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)