Merck
ENAH93E74202
Enamine
methyl 2-ethynyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
151.12
MDL號碼:
mp
92-93
Iupac Name
methyl 2-ethynyloxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5NO3/c1-3-6-8-5(4-11-6)7(9)10-2/h1,4H,2H3
InChI 密鑰
LTCGGWPHKYTTOA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19574108
Melting Point
92-93
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19574108
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)