Merck
ENAH9084BB28
Enamine
5-(aminomethyl)benzene-1,2,3-triol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
155.15
MDL號碼:
Iupac Name
5-(aminomethyl)benzene-1,2,3-triol
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2,9-11H,3,8H2
InChI 密鑰
WHDIPFLMGHMXGP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6773498
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)